Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701563
Sigma-Aldrich
Anty-hydroksy-histonH2A-Y39
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.59 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
hydroxylation (Tyr39)
informacje o genach
Opis ogólny
Histony są podstawowymi białkami jądrowymi odpowiedzialnymi za strukturę nukleosomową włókien chromosomalnych u eukariontów. Nukleosomy składają się z około 146 bp DNA owiniętego wokół oktameru histonowego złożonego z par każdego z czterech histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4). Włókno chromatynowe jest dalej zagęszczane poprzez interakcję histonu łącznikowego, H1, z DNA między nukleosomami, tworząc struktury chromatynowe wyższego rzędu. Gen ten jest bezintronowy i koduje histon zależny od replikacji, który jest członkiem rodziny histonów H2A. Transkrypty tego genu nie mają ogonów polyA; zamiast tego zawierają palindromiczny element terminujący. Gen ten znajduje się w dużym klastrze genów histonów na chromosomie 6p22-p21.3. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2015].
Immunogen
Peptyd specyficzny dla hydroksylu odpowiadający resztom otaczającym Y39 histonu H2A
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)