Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701549
Sigma-Aldrich
Anty-MAD2B/MAD2L2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.35 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAD2L2(10459)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest składnikiem punktu kontrolnego montażu wrzeciona mitotycznego, który zapobiega rozpoczęciu anafazy, dopóki wszystkie chromosomy nie zostaną prawidłowo wyrównane na płytce metafazy. Kodowane białko, które jest podobne do MAD2L1, jest zdolne do interakcji z białkami ADAM9, ADAM15, REV1 i REV3. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego MAD2B/MAD2B/MAD2L2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)