Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701542
Sigma-Aldrich
Anty-PRMT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2.05 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRMT1(3276)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny N-metylotransferaz argininowych (PRMT). Potranslacyjna modyfikacja białek docelowych przez PRMT odgrywa ważną rolę regulacyjną w wielu procesach biologicznych, w których PRMT metylują reszty argininy poprzez przenoszenie grup metylowych z S-adenozylo-L-metioniny na końcowe atomy azotu guanidynowego. Kodowane białko jest PRMT typu I i odpowiada za większość komórkowej aktywności metylacji argininy. Zwiększona ekspresja tego genu może odgrywać rolę w wielu typach nowotworów. Dla tego genu zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące wiele izoform, a pseudogen tego genu znajduje się na długim ramieniu chromosomu 5. [dostarczone przez RefSeq, grudzień 2011].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego PRMT1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)