Kluczowe dokumenty
SAB5701521
Sigma-Aldrich
Anty-DYNLL1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.77 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DYNLL1(8655)
Opis ogólny
Cytoplazmatyczne dyneiny są dużymi kompleksami enzymatycznymi o masie cząsteczkowej około 1200 kD. Zawierają one dwie główki wytwarzające siłę, utworzone głównie z łańcuchów ciężkich dyneiny, oraz łodygi łączące główki z domeną podstawową, która zawiera różną liczbę dodatkowych łańcuchów pośrednich. Kompleks jest zaangażowany w transport wewnątrzkomórkowy i ruchliwość. Białko opisane w tym nagraniu jest łańcuchem lekkim i istnieje jako część tego kompleksu, ale także fizycznie oddziałuje z neuronalną syntazą tlenku azotu i hamuje jej aktywność. Wiązanie tego białka destabilizuje dimer neuronalnej syntazy tlenku azotu, konformację niezbędną do aktywności, i może regulować liczne procesy biologiczne poprzez wpływ na aktywność syntazy tlenku azotu. Scharakteryzowano alternatywne warianty splicingu transkrypcyjnego. [Dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego DYNLL1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)