Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701519
Sigma-Aldrich
Anty-HMGA1
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGA1(3159)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko związane z chromatyną, zaangażowane w regulację transkrypcji genów, integrację retrowirusów z chromosomami i progresję przerzutową komórek nowotworowych. Kodowane białko preferencyjnie wiąże się do rowka podrzędnego regionów bogatych w AT w dwuniciowym DNA. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. Pseudogeny tego genu zostały zidentyfikowane na wielu chromosomach. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2016].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego HMGA1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)