Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701490
Sigma-Aldrich
Anti-LXRα antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.31 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR1H3(10062)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the NR1 subfamily of the nuclear receptor superfamily. The NR1 family members are key regulators of macrophage function, controlling transcriptional programs involved in lipid homeostasis and inflammation. This protein is highly expressed in visceral organs, including liver, kidney and intestine. It forms a heterodimer with retinoid X receptor (RXR), and regulates expression of target genes containing retinoid response elements. Studies in mice lacking this gene suggest that it may play an important role in the regulation of cholesterol homeostasis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2011]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human LXRα
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1