Kluczowe dokumenty
SAB5701457
Sigma-Aldrich
Anty-HRH3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.74 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HRH3(11255)
Opis ogólny
Histamina jest wszechobecną cząsteczką przekaźnikową uwalnianą z komórek tucznych, komórek enterochromafinopodobnych i neuronów. W jej różnych działaniach pośredniczą receptory histaminowe H1, H2, H3 i H4. Gen ten koduje jeden z receptorów histaminowych (H3), który należy do rodziny 1 receptorów sprzężonych z białkiem G. Jest to integralne białko błonowe. Jest to integralne białko błonowe, które może regulować uwalnianie neuroprzekaźników. Receptor ten może również zwiększać zależny od napięcia prąd wapniowy w mięśniach gładkich i unerwia naczynia krwionośne i serce w układzie sercowo-naczyniowym. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego HRH3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)