Kluczowe dokumenty
SAB5701456
Sigma-Aldrich
Anty-EHD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.28 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EHD1(10938)
Opis ogólny
Gen ten należy do wysoce konserwatywnej rodziny genów kodujących białka zawierające domenę homologii EPS15 (EH). Wiążąca białka domena EH została po raz pierwszy zauważona w EPS15, substracie receptora naskórkowego czynnika wzrostu. Wykazano, że domena EH jest ważnym motywem w białkach zaangażowanych w interakcje białko-białko oraz w sortowanie wewnątrzkomórkowe. Uważa się, że białko kodowane przez ten gen odgrywa rolę w endocytozie receptorów IGF1. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2013].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego EHD1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)