Kluczowe dokumenty
SAB5701446
Sigma-Aldrich
Anty-PAF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.41 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAF1(54623)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę kompleksu czynnika związanego z polimerazą (PAF1). Kompleks PAF1 oddziałuje z polimerazą RNA II i odgrywa rolę w wydłużaniu transkrypcji, a także modyfikacji histonów, w tym ubikwitylacji i metylacji. Dla tego genu zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące wiele izoform. [dostarczone przez RefSeq, luty 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego PAF1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)