Kluczowe dokumenty
SAB5701442
Sigma-Aldrich
Anty-ARF5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.55 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARF5(381)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny ludzkich genów czynnika ADP-rybozylacji (ARF). Geny te kodują małe białka wiążące nukleotydy guaninowe, które stymulują aktywność ADP-rybozylotransferazy toksyny cholery i odgrywają rolę w transporcie pęcherzykowym oraz jako aktywatory fosfolipazy D. Produkty genów obejmują 6 białek ARF i 11 białek podobnych do ARF i stanowią 1 rodzinę nadrodziny RAS. Białka ARF są podzielone na klasę I (ARF1, ARF2 i ARF3), klasę II (ARF4 i ARF5) i klasę III (ARF6). Członkowie każdej klasy mają wspólną organizację genów. [dostarczone przez RefSeq, grudzień 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ARF5
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)