Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701360
Sigma-Aldrich
Anty-TMOD2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.51 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMOD2(29767)
Opis ogólny
Gen ten koduje specyficznego dla neuronów członka rodziny tropomodulin białek regulujących aktynę. Kodowane białko zamyka spiczasty koniec włókien aktyny, zapobiegając zarówno wydłużaniu, jak i depolimeryzacji. Aktywność tego białka jest zależna od jego powiązania z tropomiozyną. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [Dostarczone przez RefSeq, grudzień 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego TMOD2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)