Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1830,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
form
liquid
species reactivity
rat, human, mouse
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATG5(9474)
General description
Immunogen
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description clone ATG5-18, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat |
| Gene Information human ... ATG5(9474) | Gene Information human ... ATG5(9474) | Gene Information human ... ATG5(9474) | Gene Information human ... ATG5(9474) |
| clone monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone ATG5-18, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty ATG5
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?