Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701323
Sigma-Aldrich
Anty-Versican
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.43 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCAN(1462)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny proteoglikanów aggrecan/versican. Kodowane białko jest dużym proteoglikanem siarczanu chondroityny i jest głównym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej. Białko to bierze udział w adhezji komórek, proliferacji, migracji i angiogenezie oraz odgrywa kluczową rolę w morfogenezie i utrzymaniu tkanek. Mutacje w tym genie są przyczyną zespołu Wagnera typu 1. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2009].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego Versican
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)