Kluczowe dokumenty
SAB5701302
Sigma-Aldrich
Anti-ABCF1
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.68 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCF1(23)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transporterów ABC (ATP-binding cassette). Białka ABC transportują różne cząsteczki przez błony zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Geny ABC są podzielone na siedem różnych podrodzin (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Białko to należy do podrodziny GCN20. W przeciwieństwie do innych członków nadrodziny, białko to nie posiada domen transmembranowych, które są charakterystyczne dla większości transporterów ABC. Białko to może być regulowane przez czynnik martwicy nowotworów alfa i odgrywać rolę w zwiększaniu syntezy białek i procesie zapalnym. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ABCF1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)