Kluczowe dokumenty
SAB5701301
Sigma-Aldrich
Anti-HRAS Antibody
rabbit monoclonal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Nazwa produktu
Anty-HRAS,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.65 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HRAS(3265)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny onkogenów Ras, której członkowie są spokrewnieni z genami transformującymi retrowirusów mięsaka ssaków. Produkty kodowane przez te geny funkcjonują w szlakach transdukcji sygnału. Białka te mogą wiązać GTP i GDP i mają wewnętrzną aktywność GTPazy. Białko to podlega ciągłemu cyklowi de- i re-palmitoilacji, co reguluje jego szybką wymianę między błoną plazmatyczną a aparatem Golgiego. Mutacje w tym genie powodują zespół Costello, chorobę charakteryzującą się zwiększonym wzrostem na etapie prenatalnym, niedoborem wzrostu na etapie postnatalnym, predyspozycją do powstawania nowotworów, upośledzeniem umysłowym, nieprawidłowościami skórnymi i mięśniowo-szkieletowymi, charakterystycznym wyglądem twarzy i nieprawidłowościami sercowo-naczyniowymi. Wady tego genu są związane z różnymi nowotworami, w tym rakiem pęcherza moczowego, pęcherzykowym rakiem tarczycy i rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej. Dla tego genu zidentyfikowano wiele wariantów transkrypcji, które kodują różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego HRAS.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)