Kluczowe dokumenty
SAB5701288
Sigma-Aldrich
Anty-BNIP3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BNIP3(664)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko mitochondrialne, które zawiera domenę BH3 i działa jako czynnik proapoptotyczny. Kodowane białko oddziałuje z białkami antyapoptotycznymi, w tym z białkiem E1B 19 kDa i Bcl2. Gen ten jest wyciszany w nowotworach przez metylację DNA. [dostarczone przez RefSeq, grudzień 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego BNIP3.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)