Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Key Documents
SAB5701249
Sigma-Aldrich
Anti-NAT10 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NAT10(55226)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is an RNA cytidine acetyltransferase involved in histone acetylation, tRNA acetylation, the biosynthesis of 18S rRNA, and the enhancement of nuclear architecture and chromatin organization.
Immunogen
Recombinant protein of human NAT10.
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1