Kluczowe dokumenty
SAB5701241
Sigma-Aldrich
Anty-MAT2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.6 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAT2A(4144)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen katalizuje produkcję S-adenozylometioniny (AdoMet) z metioniny i ATP. AdoMet jest kluczowym donorem metylu w procesach komórkowych.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego MAT2A.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)