Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701201
Sigma-Aldrich
Anty-SHP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.77 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPN11(5781)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białkowych fosfataz tyrozynowych (PTP). Wiadomo, że PTP są cząsteczkami sygnalizacyjnymi, które regulują różne procesy komórkowe, w tym wzrost komórek, różnicowanie, cykl mitotyczny i transformację onkogenną. Ten PTP zawiera dwie tandemowe domeny Src homology-2, które funkcjonują jako domeny wiążące fosfo-tyrozynę i pośredniczą w interakcji tego PTP z jego substratami. Ten PTP jest powszechnie wyrażany w większości tkanek i odgrywa rolę regulacyjną w różnych zdarzeniach sygnalizacji komórkowej, które są ważne dla różnorodnych funkcji komórek, takich jak aktywacja mitogenna, kontrola metaboliczna, regulacja transkrypcji i migracja komórek. Mutacje w tym genie są przyczyną zespołu Noonan oraz ostrej białaczki szpikowej. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2016].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SHP2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)