Kluczowe dokumenty
SAB5701194
Sigma-Aldrich
Anty-PAX6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.75 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAX6(5080)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko homeobox i białko zawierające sparowaną domenę, które wiąże DNA i działa jako regulator transkrypcji. Aktywność tego białka jest kluczowa w rozwoju tkanek nerwowych, w szczególności oka. Gen ten jest regulowany przez wiele wzmacniaczy zlokalizowanych w odległości do setek kilobaz od tego locus. Mutacje w tym genie lub w regionach wzmacniaczy mogą powodować zaburzenia oczu, takie jak aniridia i anomalia Petera. Zastosowanie alternatywnych promotorów i alternatywnego splicingu skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. [Dostarczone przez RefSeq, lipiec 2015].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego PAX6
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)