Kluczowe dokumenty
SAB5701185
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2K2/MEK2 Antibody
rabbit monoclonal
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Anty-MEK2,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.25 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP2K2(5605)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest kinazą białkową o podwójnej specyficzności, która należy do rodziny kinaz MAP. Wiadomo, że kinaza ta odgrywa kluczową rolę w transdukcji sygnału mitogennego czynnika wzrostu. Fosforyluje, a tym samym aktywuje MAPK1/ERK2 i MAPK2/ERK3. Sama aktywacja tej kinazy jest zależna od fosforylacji Ser/Thr przez kinazy kinazy MAP. Mutacje w tym genie powodują zespół sercowo-facetowo-skórny (zespół CFC), chorobę charakteryzującą się wadami serca, upośledzeniem umysłowym i charakterystycznymi rysami twarzy podobnymi do tych występujących w zespole Noonan. Zahamowanie lub degradacja tej kinazy jest również zaangażowana w patogenezę Yersinia i wąglika. Dla tego genu zidentyfikowano pseudogen, który znajduje się na chromosomie 7. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego MEK2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)