Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701070
Sigma-Aldrich
Anti-TIMM50 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
monoclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
mouse, rat, human
metody:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.58 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIMM50(92609)
Opis ogólny
This gene encodes a subunit of the TIM23 inner mitochondrial membrane translocase complex. The encoded protein functions as the receptor subunit that recognizes the mitochondrial targeting signal, or presequence, on protein cargo that is destined for the mitochondrial inner membrane and matrix. This protein may also play a role in maintaining the membrane permeability barrier, and knockdown of this gene in human cells results in the release of cytochrome c and apoptosis. [provided by RefSeq, Jul 2016]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human TIMM50
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)