Merck
SAB5701053
Sigma-Aldrich
Anti- SND1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2.57 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SND1(27044)
Opis ogólny
This gene encodes a transcriptional co-activator that interacts with the acidic domain of Epstein-Barr virus nuclear antigen 2 (EBNA 2), a transcriptional activator that is required for B-lymphocyte transformation. Other transcription factors that interact with this protein are signal transducers and activators of transcription, STATs. This protein is also thought to be essential for normal cell growth. A similar protein in mammals and other organisms is a component of the RNA-induced silencing complex (RISC). [provided by RefSeq, Jul 2016]
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-285 of human SND1 (NP_055205.2).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1