Kluczowe dokumenty
SAB5701049
Sigma-Aldrich
Anty-GPKOW
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.8 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPKOW(27238)
Opis ogólny
Gen ten koduje domniemane białko wiążące RNA zawierające domeny G-patch i KOW (Kyprides, Ouzounis, Woese). Kodowane białko oddziałuje bezpośrednio z kinazą białkową A i kinazą białkową X, a także jest związane ze spliceosomem.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 127-476 ludzkiego GPKOW (NP_056513.2).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)