Merck
SAB5701046
Sigma-Aldrich
Anti-PEBP1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.15 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEBP1(5037)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the phosphatidylethanolamine-binding family of proteins and has been shown to modulate multiple signaling pathways, including the MAP kinase (MAPK), NF-kappa B, and glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) signaling pathways. The encoded protein can be further processed to form a smaller cleavage product, hippocampal cholinergic neurostimulating peptide (HCNP), which may be involved in neural development. This gene has been implicated in numerous human cancers and may act as a metastasis suppressor gene. Multiple pseudogenes of this gene have been identified in the genome. [provided by RefSeq, Jul 2015]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human PEBP1
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1