Key Documents
SAB5701028
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit monoclonal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
product name
Anti-MAP1LC3A antibody produced in rabbit,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.17 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
MAP1A and MAP1B are microtubule-associated proteins which mediate the physical interactions between microtubules and components of the cytoskeleton. MAP1A and MAP1B each consist of a heavy chain subunit and multiple light chain subunits. The protein encoded by this gene is one of the light chain subunits and can associate with either MAP1A or MAP1B. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The expression of variant 1 is suppressed in many tumor cell lines, suggesting that may be involved in carcinogenesis. [provided by RefSeq, Feb 2012]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human MAP1LC3A
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1