Kluczowe dokumenty
SAB5700978
Sigma-Aldrich
Anty-MAD2/MAD2L1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.22 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAD2L1(4085)
Opis ogólny
MAD2L1 jest składnikiem punktu kontrolnego montażu wrzeciona mitotycznego, który zapobiega rozpoczęciu anafazy, dopóki wszystkie chromosomy nie zostaną prawidłowo wyrównane na płytce metafazy. MAD2L1 jest spokrewniony z genem MAD2L2 zlokalizowanym na chromosomie 1. Pseudogen MAD2 został zmapowany do chromosomu 14. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego MAD2/MAD2/MAD2L1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)