Kluczowe dokumenty
SAB5700961
Sigma-Aldrich
Anty-GOT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.35 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOT1(2805)
Opis ogólny
Transaminaza glutaminowo-szczawiooctowa jest enzymem zależnym od fosforanu pirydoksalu, który występuje w postaci cytoplazmatycznej i mitochondrialnej, odpowiednio GOT1 i GOT2. GOT odgrywa rolę w metabolizmie aminokwasów oraz cyklu mocznikowym i trójkarboksylowym. Oba enzymy są homodimeryczne i wykazują bliską homologię. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego GOT1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)