Kluczowe dokumenty
SAB5700947
Sigma-Aldrich
Anty-Grp75/MOT/HSPA9
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.4 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA9(3313)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny genów białka szoku cieplnego 70. Kodowane białko jest głównie zlokalizowane w mitochondriach, ale znajduje się również w retikulum endoplazmatycznym, błonie plazmatycznej i pęcherzykach cytoplazmatycznych. Białko to jest białkiem rozpoznającym szok cieplny. Białko to odgrywa rolę w proliferacji komórek, odpowiedzi na stres i utrzymaniu mitochondriów. Pseudogen tego genu znajduje się na chromosomie 2 [dostarczony przez RefSeq, maj 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego Grp75/MOT/HSPA9
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)