Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB5700918
Sigma-Aldrich
Anty-CDK9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
stężenie
0.375 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK9(1025)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny kinaz białkowych zależnych od cyklin (CDK). Członkowie rodziny CDK są bardzo podobni do produktów genów S. cerevisiae cdc28 i S. pombe cdc2 i są znani jako ważne regulatory cyklu komórkowego. Stwierdzono, że kinaza ta jest składnikiem kompleksu wielobiałkowego TAK/P-TEFb, który jest czynnikiem wydłużającym transkrypcję kierowaną przez polimerazę RNA II i działa poprzez fosforylację C-końcowej domeny największej podjednostki polimerazy RNA II. Białko to tworzy kompleks i jest regulowane przez swoją podjednostkę regulatorową cyklinę T lub cyklinę K. Stwierdzono, że białko HIV-1 Tat oddziałuje z tym białkiem i cykliną T, co sugeruje możliwy udział tego białka w AIDS. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CDK9
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)