Kluczowe dokumenty
SAB5700842
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HIF1Aprodukowane u królików
Synonim(y):
HIF-1-alfa, HIF-1A, HIF-1alfa, HIF1, HIF1-ALPHA, HIF1A, MOP1, PASD8, bHLHe78
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
82
92
95
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
4.04 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIF1A(3091)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę alfa czynnika transkrypcyjnego czynnika indukowanego hipoksją-1 (HIF-1), który jest heterodimerem składającym się z podjednostki alfa i beta. HIF-1 działa jako główny regulator komórkowej i ogólnoustrojowej odpowiedzi homeostatycznej na niedotlenienie poprzez aktywację transkrypcji wielu genów, w tym tych zaangażowanych w metabolizm energetyczny, angiogenezę, apoptozę i inne geny, których produkty białkowe zwiększają dostarczanie tlenu lub ułatwiają adaptację metaboliczną do niedotlenienia. HIF-1 odgrywa zatem istotną rolę w unaczynieniu embrionalnym, angiogenezie nowotworowej i patofizjologii choroby niedokrwiennej. Dla tego genu zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd ludzkiego HIF1A
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)