Kluczowe dokumenty
SAB5700787
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ATG4Bprodukowane u królików
Synonim(y):
APG4B, ATG4B, AUTL1
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31
37
42
44
52
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.05 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATG4B(23192)
Opis ogólny
Autofagia to proces, w którym endogenne białka i uszkodzone organelle są niszczone wewnątrzkomórkowo. Postuluje się, że autofagia jest niezbędna dla homeostazy i przebudowy komórek podczas różnicowania, metamorfozy, nieapoptotycznej śmierci komórek i starzenia się. Obniżony poziom autofagii opisano w niektórych nowotworach złośliwych i zaproponowano rolę autofagii w kontrolowaniu nieuregulowanego wzrostu komórek związanego z rakiem. Gen ten koduje członka rodziny białek autofaginy. Kodowane białko jest również oznaczone jako członek rodziny proteaz cysteinowych C-54. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-393 ludzkiego ATG4B (NP_037457.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)