Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700768
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HDAC2produkowane u królików
Synonim(y):
HD2, HDAC2, RPD3, YAF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51
55
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.69 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC2(3066)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny deacetylaz histonowych. Deacetylazy histonowe działają poprzez tworzenie dużych kompleksów wielobiałkowych i są odpowiedzialne za deacetylację reszt lizyny w N-końcowych regionach histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4). Białko to tworzy kompleksy represorów transkrypcji, łącząc się z wieloma różnymi białkami, w tym z YY1, czynnikiem transkrypcyjnym typu zinc-finger u ssaków. W ten sposób odgrywa ważną rolę w regulacji transkrypcji, progresji cyklu komórkowego i zdarzeniach rozwojowych. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 390 do C-końca ludzkiego HDAC2 (NP_001518.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)