Kluczowe dokumenty
SAB5700711
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GABPAprodukowane u królików
Synonim(y):
E4TF1-60, E4TF1A, GABPA, NFT2, NRF2, NRF2A, RCH04A07
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.45 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABPA(2551)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedną z trzech podjednostek białkowego czynnika transkrypcyjnego wiążącego GA, która funkcjonuje jako podjednostka wiążąca DNA. Ponieważ podjednostka ta jest identyczna z podjednostką kodującą gen jądrowego czynnika oddechowego 2, jest ona prawdopodobnie zaangażowana w aktywację ekspresji oksydazy cytochromowej i jądrową kontrolę funkcji mitochondriów. Podjednostka ta jest również identyczna z podjednostką tworzącą czynnik transkrypcyjny E4TF1, odpowiedzialny za ekspresję genu adenowirusa E4. Ze względu na chromosomalną lokalizację i zdolność do tworzenia heterodimerów z innymi polipeptydami, gen ten może odgrywać rolę w fenotypie zespołu Downa. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego GABPA (NP_002031.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)