Kluczowe dokumenty
SAB5700565
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-EphA3-Y779produkowane u królików
Synonim(y):
EK4, EPHA3, ETK, ETK1, HEK, HEK4, TYRO4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
110
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.26 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr779)
informacje o genach
human ... EPHA3(2042)
Opis ogólny
Gen ten należy do podrodziny receptorów efryny z rodziny kinaz białkowo-tyrozynowych. Receptory EPH i receptory związane z EPH są zaangażowane w pośredniczenie w zdarzeniach rozwojowych, szczególnie w układzie nerwowym. Receptory z podrodziny EPH mają zazwyczaj pojedynczą domenę kinazy i region zewnątrzkomórkowy zawierający domenę bogatą w Cys i 2 powtórzenia fibronektyny typu III. Receptory efryny są podzielone na 2 grupy w oparciu o podobieństwo ich sekwencji domen zewnątrzkomórkowych i ich powinowactwa do wiązania ligandów efryny-A i efryny-B. Gen ten koduje białko wiążące ligandy efryny-A. Dla tego genu opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
Fosfosyntetyczny peptyd odpowiadający resztom otaczającym Y779 ludzkiego EphA3.
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)