Kluczowe dokumenty
SAB5700518
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-GYS1-S641wytwarzane u królika
Synonim(y):
GSY, GYS, GYS1
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
76
83
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.28mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer641)
informacje o genach
human ... GYS1(2997)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen katalizuje dodawanie monomerów glukozy do rosnącej cząsteczki glikogenu poprzez tworzenie wiązań alfa-1,4-glikozydowych. Mutacje w tym genie są związane z chorobą spichrzeniową glikogenu mięśniowego. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym S641 ludzkiego GYS1
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)