Kluczowe dokumenty
SAB5700512
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Phospho-TP53BP1-T543produkowane u królików
Synonim(y):
53BP1, TDRD30, TP53, TP53BP1, p202, p53BP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
213
214
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.07 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr543)
informacje o genach
human ... TP53BP1(7158)
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół T543 ludzkiego TP53BP1 (NP_001135451.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)