Kluczowe dokumenty
SAB5700491
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Phospho-PLCG1-S1248produkowane u królików
Synonim(y):
NCKAP3, PLC-II, PLC1, PLC148, PLCG1, PLCgamma1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
148
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.08 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:10-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer1248)
informacje o genach
human ... PLCG1(5335)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen katalizuje tworzenie 1,4,5-trifosforanu inozytolu i diacyloglicerolu z 4,5-bisfosforanu fosfatydyloinozytolu. Reakcja ta wykorzystuje wapń jako kofaktor i odgrywa ważną rolę w wewnątrzkomórkowej transdukcji aktywatorów kinazy tyrozynowej za pośrednictwem receptora. Na przykład, po aktywacji przez SRC, kodowane białko powoduje translokację czynnika wymiany nukleotydów guaninowych RasGRP1 do Golgiego, gdzie aktywuje Ras. Wykazano również, że białko to jest głównym substratem dla kinazy tyrozynowej aktywowanej przez wiążący heparynę czynnik wzrostu 1 (kwaśny czynnik wzrostu fibroblastów). Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S1248 ludzkiego PLCG1 (NP_002651.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)