Kluczowe dokumenty
SAB5700490
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-GRIN1-S890produkowane u królików
Synonim(y):
GRIN1, GluN1, MRD8, NMD-R1, NMDA 1, NMDA1, NMDAR1, NR1
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
101
103
105
106
107
99
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1.95 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer890)
informacje o genach
human ... GRIN1(2902)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest krytyczną podjednostką receptorów N-metylo-D-asparaginianu, członków nadrodziny kanałów receptora glutaminianu, które są heteromerycznymi kompleksami białkowymi z wieloma podjednostkami ułożonymi w celu utworzenia kanału jonowego bramkowanego ligandem. Podjednostki te odgrywają kluczową rolę w plastyczności synaps, co uważa się za podstawę pamięci i uczenia się. Uważa się, że czynniki specyficzne dla komórek kontrolują ekspresję różnych izoform, prawdopodobnie przyczyniając się do funkcjonalnej różnorodności podjednostek. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptów.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym S890 ludzkiego GRIN1
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)