Kluczowe dokumenty
SAB5700487
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Phospho-AP2M1-T156produkowane u królików
Synonim(y):
AP2M1, AP50, CLAPM1, mu2
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1.09 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr156)
informacje o genach
human ... AP2M1(1173)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę heterotetramerycznego kompleksu białek montażowych płaszcza 2 (AP2), który należy do rodziny średnich podjednostek kompleksów adaptorowych. Kodowane białko jest wymagane do aktywności wakuolarnej ATPazy, która jest odpowiedzialna za pompowanie protonów zachodzące podczas zakwaszania endosomów i lizosomów. Kodowane białko może również odgrywać ważną rolę w regulacji wewnątrzkomórkowego transportu i funkcji białka CTLA-4. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół T156 ludzkiego AP2M1 (NP_001020376.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)