Kluczowe dokumenty
SAB5700482
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-EphA2-Y594wytwarzane u królika
Synonim(y):
ARCC2, CTPA, CTPP1, CTRCT6, ECK, EPHA2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
108
54
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
1.28 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr594)
informacje o genach
human ... EPHA2(1969)
Opis ogólny
Gen ten należy do podrodziny receptorów efryny z rodziny kinaz białkowo-tyrozynowych. Receptory EPH i receptory związane z EPH są zaangażowane w pośredniczenie w zdarzeniach rozwojowych, szczególnie w układzie nerwowym. Receptory z podrodziny EPH mają zazwyczaj pojedynczą domenę kinazy i region zewnątrzkomórkowy zawierający domenę bogatą w Cys i 2 powtórzenia fibronektyny typu III. Receptory efryny są podzielone na 2 grupy w oparciu o podobieństwo ich sekwencji domen zewnątrzkomórkowych i ich powinowactwa do wiązania ligandów efryny-A i efryny-B. Gen ten koduje białko wiążące ligandy efryny-A. Mutacje w tym genie są przyczyną niektórych genetycznie powiązanych zaburzeń zaćmy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół Y594 ludzkiego EphA2 (NP_004422.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)