Kluczowe dokumenty
SAB5700478
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-PTPRA-Y789wytwarzane u królika
Synonim(y):
HEPTP, HLPR, HPTPA, HPTPalpha, LRP, PTPA, PTPRA, PTPRL2, R-PTP-alfa, RPTPA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
89
90
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.71 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr789)
informacje o genach
human ... PTPRA(5786)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białkowych fosfataz tyrozynowych (PTP). Wiadomo, że PTP są cząsteczkami sygnalizacyjnymi, które regulują różne procesy komórkowe, w tym wzrost komórek, różnicowanie, cykl mitotyczny i transformację onkogenną. Ta PTP zawiera domenę zewnątrzkomórkową, pojedynczy segment transmembranowy i dwie tandemowe wewnątrzcytoplazmatyczne domeny katalityczne, a zatem reprezentuje PTP typu receptorowego. Wykazano, że ten PTP dephosforyluje i aktywuje kinazy tyrozynowe z rodziny Src i jest zaangażowany w regulację sygnalizacji integryny, adhezji komórek i proliferacji. Zgłoszono trzy alternatywnie splicowane warianty tego genu, które kodują dwie różne izoformy.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym Y789 ludzkiego PTPRA
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)