Kluczowe dokumenty
SAB5700475
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-LAT-Y171wytwarzane u królika
Synonim(y):
IMD52, LAT, LAT1, pp36
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24
27
28
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.95 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr171)
informacje o genach
human ... LAT(27040)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest fosforylowane przez białkowe kinazy tyrozynowe ZAP-70/Syk po aktywacji szlaku transdukcji sygnału receptora antygenu komórek T (TCR). To białko transbłonowe lokalizuje się w tratwach lipidowych i działa jako miejsce dokowania dla białek zawierających domenę SH2. Po fosforylacji białko to rekrutuje wiele białek adaptorowych i dalszych cząsteczek sygnalizacyjnych do wielocząsteczkowych kompleksów sygnalizacyjnych zlokalizowanych w pobliżu miejsca zaangażowania TCR. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół Y171 ludzkiego LAT (NP_001014987.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)