Kluczowe dokumenty
SAB5700474
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-NDRG1-S330wytwarzane u królika
Synonim(y):
CAP43, CMT4D, DRG-1, DRG1, GC4, HMSNL, NDR1, NDRG1, NMSL, PROXY1, RIT42, RTP, TARG1, TDD5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33
35
42
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
0.71 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer330)
informacje o genach
human ... NDRG1(10397)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny genów N-myc downregulated, która należy do nadrodziny hydrolaz alfa/beta. Białko kodowane przez ten gen jest białkiem cytoplazmatycznym zaangażowanym w odpowiedzi na stres, odpowiedzi hormonalne, wzrost komórek i różnicowanie. Kodowane białko jest niezbędne do aktywacji kaspaz i apoptozy za pośrednictwem p53. Mutacje w tym genie są przyczyną choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4D, a ekspresja tego genu może być wskaźnikiem prognostycznym dla kilku rodzajów raka. Dla tego genu zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące wiele izoform.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S330 ludzkiego NDRG1 (NP_001128714.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)