Kluczowe dokumenty
SAB5700459
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Phospho-TBC1D4-S588produkowane u królików
Synonim(y):
AS160, NIDDM5, TBC1D4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
139
145
146
53
60
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.28 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer588)
informacje o genach
human ... TBC1D4(9882)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny domen Tre-2/BUB2/CDC16. Białko kodowane przez ten gen jest białkiem aktywującym Rab-GTPazę i zawiera dwie domeny wiążące fosfotyrozynę (PTB1 i PTB2), domenę wiążącą kalmodulinę (CBD), domenę Rab-GTPazy i wiele fosfomotyw AKT. Uważa się, że białko to odgrywa ważną rolę w homeostazie glukozy poprzez regulację zależnego od insuliny transportu transportera glukozy 4 (GLUT4), ważnego dla usuwania glukozy z krwiobiegu do mięśni szkieletowych i tkanek tłuszczowych. Zmniejszona ekspresja tego genu powoduje wzrost poziomu GLUT4 w błonie plazmatycznej, co sugeruje, że białko to jest ważne w wewnątrzkomórkowej retencji GLUT4 w warunkach podstawowych. Pod wpływem insuliny białko to ulega fosforylacji, dysocjacji z pęcherzyków GLUT4, co skutkuje zwiększonym poziomem GLUT4 na powierzchni komórki i zwiększonym transportem glukozy. Fosforylacja tego białka przez AKT jest wymagana do prawidłowej translokacji GLUT4 na powierzchnię komórki. Osoby homozygotyczne pod względem mutacji w tym genie są bardziej narażone na cukrzycę typu 2 i mają wyższe poziomy krążącej glukozy i insuliny po spożyciu glukozy. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S588 ludzkiego TBC1D4 (NP_055647.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)