Kluczowe dokumenty
SAB5700453
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-CBL-Y700produkowane u królików
Synonim(y):
C-CBL, CBL, CBL2, FRA11B, NSLL, RNF55, c-Cbl
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
99
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.30 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr700)
informacje o genach
human ... CBL(867)
Opis ogólny
Gen ten jest protoonkogenem kodującym ligazę ubikwityny E3 typu RING finger. Kodowane białko jest jednym z enzymów wymaganych do kierowania substratów do degradacji przez proteasom. Białko to pośredniczy w przenoszeniu ubikwityny z enzymów sprzęgających ubikwitynę (E2) do określonych substratów. Białko to zawiera również N-końcową domenę wiążącą fosfotyrozynę, która pozwala mu oddziaływać z licznymi substratami fosforylowanymi tyrozyną i kierować je do degradacji przez proteasom. Jako taki funkcjonuje jako negatywny regulator wielu szlaków transdukcji sygnału. Stwierdzono mutację lub translokację tego genu w wielu nowotworach, w tym w ostrej białaczce szpikowej, a ekspansja powtórzeń CGG w 5′ UTR jest związana z zespołem Jacobsena. Mutacje w tym genie są również przyczyną zaburzeń podobnych do zespołu Noonan.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół Y700 ludzkiej CBL (NP_005179.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)