Kluczowe dokumenty
SAB5700445
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PPP1R12A-S507wytwarzane u królika
Synonim(y):
M130, MBS, MYPT1, PPP1R12A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
105
109
111
115
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.68 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer507)
informacje o genach
human ... PPP1R12A(4659)
Opis ogólny
Docelowa podjednostka 1 fosfatazy miozyny, która jest również nazywana wiążącą miozynę podjednostką fosfatazy miozyny, jest jedną z podjednostek fosfatazy miozyny. Fosfataza miozyny reguluje interakcję aktyny i miozyny za pośrednictwem trifosfatazy guanozyny Rho. Mała trifosfataza guanozynowa Rho jest zaangażowana w fosforylację łańcucha lekkiego miozyny (MLC), co skutkuje skurczem mięśni gładkich i interakcją aktyny i miozyny w komórkach niemięśniowych. Związana z trifosforanem guanozyny (GTP), aktywna forma RhoA (GTP.RhoA) specyficznie oddziałuje z podjednostką wiążącą miozynę (MBS) fosfatazy miozyny, która reguluje zakres fosforylacji MLC. Kinaza związana z Rho (Rho-kinaza), która jest aktywowana przez GTP. RhoA, fosforyluje MBS i w konsekwencji inaktywuje fosfatazę miozyny. Nadekspresja RhoA lub aktywowanego RhoA w komórkach NIH 3T3 zwiększyła fosforylację MBS i MLC. Wydaje się zatem, że Rho hamuje fosfatazę miozyny poprzez działanie kinazy Rho. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S507 ludzkiego PPP1R12A (NP_001137357.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)