Kluczowe dokumenty
SAB5700442
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-Tau-S202produkowane u królików
Synonim(y):
DDPAC, FTDP-17, MAPT, MAPTL, MSTD, MTBT1, MTBT2, PPND, PPP1R103, TAU, Tau
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32-45
78- 80
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.9 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer202)
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko tau związane z mikrotubulami (MAPT), którego transkrypt ulega złożonemu, regulowanemu alternatywnemu splicingowi, dając początek kilku gatunkom mRNA. Transkrypty MAPT ulegają zróżnicowanej ekspresji w układzie nerwowym, w zależności od etapu dojrzewania neuronów i ich typu. Mutacje genu MAPT zostały powiązane z kilkoma zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera, choroba Picka, otępienie czołowo-skroniowe, zwyrodnienie korowo-podstawne i postępujące porażenie nadjądrowe.
Immunogen
Fosfospecyficzny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S202 ludzkiego Tau
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)