Kluczowe dokumenty
SAB5700427
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-STK11-T189wytwarzane u królika
Synonim(y):
LKB1, PJS, STK11, hLKB1
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45
48
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.39 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr189)
informacje o genach
human ... STK11(6794)
Opis ogólny
Gen ten, kodujący członka rodziny kinaz serynowo-treoninowych, reguluje polaryzację komórek i działa jako supresor nowotworów. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Peutza-Jeghersa, autosomalnym dominującym zaburzeniem charakteryzującym się wzrostem polipów w przewodzie pokarmowym, plamami pigmentowymi na skórze i ustach oraz innymi nowotworami. Zaobserwowano alternatywne warianty transkrypcyjne tego genu, ale nie zostały one dokładnie scharakteryzowane.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół T189 ludzkiego STK11 (NP_000446.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)