Kluczowe dokumenty
SAB5700406
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Phospho-P90RSK-S380produkowane u królików
Synonim(y):
HU-1, MAPKAPK1A, RPS6KA1, RSK, RSK1, p90Rsk
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
72
81
82
83
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.41 mg/ml
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer380)
informacje o genach
human ... RPS6KA1(6195)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny kinaz serynowo-treoninowych RSK (rybosomalna kinaza S6). Kinaza ta zawiera 2 nieidentyczne domeny katalityczne i fosforyluje różne substraty, w tym członków szlaku sygnałowego kinazy aktywowanej mitogenami (MAPK). Aktywność tego białka jest związana z kontrolowaniem wzrostu i różnicowania komórek. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S380 ludzkiego P90RSK (NP_002944.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)